Merck
PROBES
Custom qPCR Probes
Design and Order DNA, Locked Nucleic Acid, MGB:EDQ and BHQ Probes for qPCR
別名:
BHQ, BHQ Probes, Black Hole Quencher, Dual-Quenched Probes,, Internal-Quenched Probes, Locked Nucleic Acid probes, MGB:EDQ Probes, Probes, Real-Time PCR Probes, locked nucleic acid, qPCR assays, qPCR designs
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
41105904
両末端標識プローブ
  • 保証収量:1、3、5、10OD
  • 精製:HPLC
  • 鎖長:15~40塩基
  • 修飾:LNA
  • 色素:レポーターとクエンチャー
  • 品質管理:100%質量分析
  • 納品:遮光チューブにて乾燥状態で納品
  • 詳細はこちら
モレキュラービーコン
  • 保証収量:1、3、5、10OD
  • 精製:HPLC
  • 鎖長:15~40塩基
  • 修飾:LNA
  • 色素:レポーターとクエンチャー
  • 品質管理:100%質量分析
  • 納品形態:遮光チューブにて乾燥状態で納品
  • 詳細はこちら
LightCycler®プローブ(日本国内取扱いなし)
  • 保証収量:0.1、0.25、1.5、15OD
  • 精製:HPLC
  • 鎖長:15~40塩基
  • 修飾:LNA
  • 色素:プローブ1 フルオロセイン(3′末端)。プローブ2 リン酸(3′末端)、LCレッド610、640、670、または705(5′末端)
  • 品質管理:100%質量分析
  • 納品形態:遮光チューブにて乾燥状態で納品
  • 詳細はこちら
Scorpions®プローブ
  • 保証収量:1、5、5OD
  • 精製:HPLC
  • 鎖長:30~60塩基
  • 修飾:LNA
  • 色素:レポーターとクエンチャー
  • 品質管理:100%質量分析
  • 納品形態:遮光チューブにて乾燥状態で納品
  • 詳細はこちら
LNA
  • カスタムqPCRプローブにおいてすべて提供可能
  • 熱安定性とハイブリダイゼーション特異性の向上
  • 困難なターゲットシーケンスのための、より簡単で感度の高いプローブ設計
  • 詳細はこちら
Black Hole Quencher® (BHQ®
  • カスタムqPCRプローブタイプすべてにおいて提供可能
  • 天然で蛍光を発しないため(光ではなく熱を放射)、バックグラウンドが低い
  • SN比が高く、感度が高い
  • マルチプレックスのための多くのレポーターを選択可能
  • 詳細はこちら
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?