Merck
All Photos(2)
PZ0012
Sigma-Aldrich
リンゴ酸スニチニブ
≥98% (HPLC)
Synonym(s):
N-[2-(ジエチルアミノ)エチル]-5-[(Z)-(5-フルオロ-1,2-ジヒドロ-2-オキソ-3H-インドール-3-イリデン)メチル]-2,4-ジメチル-1H-ピロール-3-カルボキサミド(2S)-2-ヒドロキシブタン二酸(1:1)塩, SU 011248, SU 11248, SU112248
Empirical Formula (Hill Notation):
C22H27FN4O2 · C4H6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
532.56
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
manufacturer/tradename
Pfizer®
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
オーガナイザー
Pfizer
保管温度
room temp
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
InChI
1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1
InChI key
LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
1642358SML3594SML1166
Sunitinib malate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642358
リンゴ酸スニチニブ
Masitinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3594
Masitinib
Salirasib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1166
Salirasib
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Pfizer®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
originator
Pfizer
originator
-
originator
-
originator
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
アプリケーション
リンゴ酸スニチニブは、次の用途で使用されています。
  • MCF-7細胞の遊走および血管新生の阻害におけるその機序を研究するため。
  • その結合エネルギーを他のリガンド/血管内皮成長因子受容体(VEGF)ブロッカーと比較するための標準分子として。
  • 増殖アッセイに使用。
生物化学的/生理学的作用
スニチニブは他の阻害物質に比べ生物学的利用率が高く強力です。スニチニブは血管新生を防ぎます。
リンゴ酸スニチニブはVEGF-R1、VEGF-R2、VEGF-R3、PDGF-Rα、PDGF-Rβ、KIT、FLT3、CSF-1R、RETなどを標的とする受容体型チロシンキナーゼインヒビターです。また、この化合物は抗癌剤です。
特徴および利点
本化合物は、キナーゼおよびホスファターゼ生物学研究用製品として提供しています。他のキナーゼおよびホスファターゼ生物学研究用製品を閲覧するには、ここをクリックしてください。他の研究領域用の生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
その他情報
本化合物は、Pfizer社によって開発されたキナーゼおよびホスファターゼ生物学研究用製品です。SigmaのPfizer社との連携に関する詳細について、およびPfizer社の他の標準品や高品質な化合物については、sigma.com/bsm-pfizerをご覧ください。
製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
法的情報
Pfizer Inc.との契約に基づき、研究目的用として販売しています。
Pfizer is a registered trademark of Pfizer, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service