Merck
All Photos(1)
PZ0192
Sigma-Aldrich
ボスチニブ
≥98% (HPLC)
Synonym(s):
4-[(2,4-ジクロロ-5-メトキシフェニル)アミノ]-6-メトキシ-7-[3-(4-メチル-1-ピペラジニル)プロポキシ]-3-キノリンカルボニトリル, SKI-606, WAY-173606
Empirical Formula (Hill Notation):
C26H29Cl2N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
530.45
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
manufacturer/tradename
Pfizer®
off-white to light brown
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
オーガナイザー
Pfizer
保管温度
room temp
SMILES string
COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)
InChI key
UBPYILGKFZZVDX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
B4027SML1267B7431
Bosutinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0192
ボスチニブ
Bucetin analytical standard
Supelco
B4027
ブセチン
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SML1267
Bryostatin 3
Bryostatin 1 ≥99%, solid
Sigma-Aldrich
B7431
ブリオスタチン1
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
form
powder
form
-
form
film
form
solid
manufacturer/tradename
Pfizer®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
color
off-white to light brown
color
-
color
colorless to light yellow
color
white
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
originator
Pfizer
originator
-
originator
-
originator
-
詳細
ボスチニブは、バイオアベイラビリティが良好な安全な経口医薬品です。慢性骨髄性白血病(CML)の治療に効果的です。Srcチロシンキナーゼに対する強力なATP競合阻害剤でもあります。ボスチニブは上皮成長因子受容体(EGFR)を阻害します。乳房、膵臓、および前立腺に関連する固形腫瘍を抑制します。
生物化学的/生理学的作用
ボスチニブ(SKI-606)は経口的に活性があり、強力な抗増殖活性を有するデュアルSrc/Ablチロシンキナーゼ阻害剤です。 ボスチニブは、他のいくつかのチロシンキナーゼ阻害剤による抗がん治療において多くの副作用の原因であると考えられているc-KitおよびPDGRFを阻害するようには見えません。
特徴および利点
本化合物は、キナーゼホスファターゼの生物研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのキナーゼホスファターゼの生物研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
本化合物は、受容体分類およびシグナル伝達ハンドブックの、PKCのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
その他情報
シグマアルドリッチ(Sigma-Aldrich)は、ボスチニブのライセンスサプライヤーであり、真正のファイザー(Pfizer)化合物を提供しています。その物質は、ファイザーとシグマアルドリッチの両社が独立的に分析および確認しています。
この化合物は、キナーゼホスファターゼ生物学研究用としてファイザー社により開発されました。シグマ社のファイザー社との協力関係、およびファイザー社の真性で高品質な他の化合物の詳細についてご覧いただくには、sigma.com/bsm-pfizerを参照ください。′
製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
法的情報
ファイザー社との契約に基づき、研究目的で販売されています。
Pfizer is a registered trademark of Pfizer, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Regulatory Listings
Regulatory Listings are mainly provided for chemical products. Only limited information can be provided here for non-chemical products. No entry means none of the components are listed. It is the user’s obligation to ensure the safe and legal use of the product.
PDSCL
劇物
JAN Code
PZ0192-5MG:4.548173309439E12
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service