Merck
All Photos(1)
PZ0193
Sigma-Aldrich
アキシチニブ
≥98% (HPLC)
Synonym(s):
AG-013736, N-メチル-2-((3-((1E)-2-(ピリジン-2-イル)エテニル)-1H-インダゾール-6-イル)スルファニル)ベンズアミド
Empirical Formula (Hill Notation):
C22H18N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
386.47
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
manufacturer/tradename
Pfizer®
white to tan
溶解性
DMSO: ≥8 mg/mL
オーガナイザー
Pfizer
保管温度
room temp
SMILES string
CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
InChI
1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
InChI key
RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
Gene Information
Related Categories
Compare Similar Items
View Full Comparison
1 of 4
This Item
SML0379SML0379SML2014
Axitinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0193
アキシチニブ
Nodinitib-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0379
Nodinitib-1
Nodinitib-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0379
Nodinitib-1
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SML2014
Deracoxib
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Pfizer®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
originator
Pfizer
originator
-
originator
-
originator
-
アプリケーション
アキシチニブは血管内皮増殖因子(VEGF)受容体チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)として使用され、in vitroで腎癌細胞の増殖への効果が研究されています。 また、調整水(CW)で維持されている脱塩素化した胚における前腸間膜動脈(AMA)の血管形成の阻害にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アキシチニブ(AG-013736)は、チロシンキナーゼに強力(pM濃度)かつ選択的で経口投与が可能なインヒビターであり、VEGF受容体1, 2, 3をブロックします。VEGFが介在する内皮細胞の生存、管形成や、内皮型NOシンターゼ、Akt、ERK(細胞外シグナル制御キナーゼ)を通じた下流のシグナリングを阻止します。
特徴および利点
この化合物は、キナーゼホスファターゼ生物学研究に使用するための製品です。その他のキナーゼホスファターゼ生物学製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
その他情報
この化合物は、キナーゼホスファターゼ生物学研究のためにファイザー社が開発しました。シグマとファイザー社の協力関係、およびファイザー社の信頼性のある高品質な他の化合物の詳細についてご覧いただくには、sigma.com/bsm-pfizerを参照ください。
製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
法的情報
Pfizer Inc.との契約に基づき、研究目的用として販売しています。
Pfizer is a registered trademark of Pfizer, Inc.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service