Merck
PZ0228
Sigma-Aldrich
PF-04628935
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-[2-[[2-Chloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, PF-4628935
実験式(ヒル表記法):
C24H26ClN7OS
CAS番号:
分子量:
496.03
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
PZ0314PZ0323PZ0343
Sigma-Aldrich
PZ0228
PF-04628935
Sigma-Aldrich
PZ0314
PF-04671536
PF-06767832 ≥98% (HPLC)
PZ0323
PF-06767832
PF-06260414 ≥98% (HPLC)
PZ0343
PF-06260414
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
light orange to dark orange
生物化学的/生理学的作用
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a) with an IC50 of 4.6 nM. Ghrelin and GSHR are involved in regulation of food intake and long-term energy homeostasis; GSHR ligands are of interest for obesity and other metabolic disorders. PF-04628935 is orally bioavailable and brain penetrant.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先