Merck
R2508
レプリカプレーター、96ウェルプレート用
8 × 12 Array
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
NACRES:
NB.22
物質
anodized aluminum handle
stainless steel
無菌性
non-sterile
サイズ
96 wells
none
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
R2383Z379298BAF378600001
Deepwell 96 well plate Cover only
Sigma-Aldrich
Z379298
Deepwell 96 well plate
Deepwell 96 well plate polypropylene, sterile, pack of 24 ea
BAF378600001
Deepwell 96 well plate
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
-
color
none
color
none
color
none
color
-
詳細
突起物の長さは3/4インチ(19.05mm)、直径は0.125インチ(3.175mm)です。各デバイスには、レプリカプレートの方向を明確にするために、左上隅に半円形の突起物があります。その他の突起物は円形です。
アプリケーション
96穴マルチウェルプレートの細菌コロニーを寒天培地やニトロセルロース膜に効率的に移すために使用します。
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amanda N Johnson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(2) (2021-01-15)
Cells are exposed to changes in extracellular stimulus concentration that vary as a function of rate. However, how cells integrate information conveyed from stimulation rate along with concentration remains poorly understood. Here, we examined how varying the rate of stress
Gili Regev-Yochay et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus
テクニカルサービス連絡先