Merck
S0192
Sigma-Aldrich
Stemline®II造血幹細胞増殖培地
Serum-free, contains L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NA.81
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
保管条件
protect from light
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Sigmaの造血幹細胞増殖培地ファミリーの第二世代であるStemline IIは、細胞の増殖を最大にしながら、分化した細胞と未分化の細胞のバランスを最適化するために開発されました。 StemlineⅡは、骨髄、臍帯血、および動員末梢血由来の造血幹細胞(HSC)に適しており、3つの供与源からの細胞増殖はいずれも有意に増加することが示されています。 規模を拡大した臨床のフローサイトメトリー分析を通じて、StemlineⅡは、早期の生着に必要なCD34+/CD38+後期前駆細胞の増殖に関し、他の市販の培地よりも高い能力が示されました。 Stemline培地で増殖させたヒト臍帯血細胞は、免疫不全NOC/SCIDマウスに移植すると印象的な自己再生を示し、真の機能試験におけるStemlineの有用性が示されました。
ヒト血清アルブミンを除き、Stemline造血幹細胞増殖培地は血清とその他すべての動物由来成分を含んでいません。 この除外により、パフォーマンスの一貫性が向上し、可能性のある外来物質に関する安全上のリスクが排除されます。
Stemline造血幹細胞増殖培地は、最高技術水準にあるGMP施設で製造され、明らかにお客様のHSCアプリケーションのための優れた選択肢です。新薬臨床試験の申請にこの製品の使用を含めることをお考えの場合は、
ここをクリックしてお問い合わせください。
再構成
各自のプロトコ-ルに応じ、増殖因子やサイトカインを添加する必要があります。
法的情報
Stemline is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先