SAB1105883
Sigma-Aldrich
Anti-QRICH1 (651-665) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
Anti-Glutamine-rich 1
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
200
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~86 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1:500-1:2,000
結合体
unconjugated
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... QRICH1(54870)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 651-665 of human QRICH1
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。