SAB1300331
Sigma-Aldrich
Anti-MLLT2 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-MIXED LINEAGE LEUKEMIA, Anti-ALL1 FUSED GENE FROM CHROMOSOME 4, Anti-TRANSLOCATED TO, Anti-2
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: 1:1000
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... MLLT2(4299)
詳細
MLLT2 is involved in acute leukemias through a chromosomal translocation t(4;11)(q21;q23) that involves mllt2 and mll/hrx. AF-4 (MLLT2), AF-9, and ENL proteins contain nuclear targeting sequences as well as serine-rich and proline-rich regions. Stretches abundant in basic amino acids are also present in the three proteins. These results suggest that the different proteins fused to ALL-1 polypeptide(s) provide similar functional domains. AF4 is a serine- and proline-rich putative transcription factor with a glutamine-rich carboxyl terminus. The composition of the complete MLL-AF4 fusion product argues that it may act through either a gain-of-function or a dominant negative mechanism in leukemogenesis.
免疫原
MLLT2 (NP_005926, 6-38)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MLLT2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
nwg
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。