SAB1300432
Sigma-Aldrich
Anti-LOK (C-term E707) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Serine/threonine protein kinase 10, Anti-Lymphocyte-oriented kinase
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
200
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... LOK(6793)
詳細
This gene encodes a member of the Ste20 family of serine/threonine protein kinases, and is similar to several known polo-like kinase kinases. The protein can associate with and phosphorylate polo-like kinase 1, and overexpression of a kinase-dead version of the protein interferes with normal cell cycle progression. The kinase can also negatively regulate interleukin 2 expression in T-cells via the mitogen activated protein kinase kinase 1 pathway.
免疫原
LOK (697-732)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human LOK.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
nwg
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。