SAB1300544
Sigma-Aldrich
Anti-DPPA4 (N-term) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗DPPA4抗体
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
200
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... DPPA4(55211)
詳細
DppA4 is a member of the Dppa family of developmental pluripotency associated transcription factors. Dppa4 is a target of Oct4, Sox2 and Nanog. It may play a role in maintaining cell pluripotentiality.
免疫原
DPPA4 (NP_060659, 55-89)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-term region of human DPPA4.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
nwg
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。