SAB1300865
Sigma-Aldrich
Anti-HIBCH (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HIB-CoA hydrolase, Anti-HIBCH, Anti-3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase, mitochondrial, Anti-3-hydroxyisobutyryl-coenzyme A hydrolase, Anti-HIBYL-CoA-H
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
200
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... HIBCH(26275)
詳細
HIBCH is responsible for the specific hydrolysis of HIBYL-CoA, a valine catabolite, as well as the hydrolysis of beta-hydroxypropionyl-CoA, an intermediate in a minor pathway of propionate metabolism.
免疫原
HIBCH (NP_055177, 355-388)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human HIBCH.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
nwg
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。