SAB1300987
Sigma-Aldrich
Anti-Fucokinase (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FUK, Anti-L-fucose kinase
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
200
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: 1:1000
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... FUK(197258)
詳細
Fucokinase belongs to the GHMP (galacto-, homoserine, mevalonate and phosphomevalonate) kinase family and catalyzes the phosphorylation of L-fucose to form beta-L-fucose 1-phosphate. This enzyme catalyzes the first step in the utilization of free L-fucose in glycoprotein and glycolipid synthesis. L-fucose may be important in mediating a number of cell-cell interactions such as blood group antigen recognition, inflammation, and metastatis.
免疫原
FUCOKINASE (NP_659496, 29-65)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human fucokinase.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
nwg
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。