SAB1302806
Sigma-Aldrich
ANTI-PRDM2 (RIZ1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
RIZ1, MTBzf, G3b, KMT8, MTBzf, G3b, KMT8
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
189011 Da
species reactivity
mouse, human, rat
アプリケーション
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
wet ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... PRDM2(7799)
物理的形状
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein G column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。