SAB1303410

Sigma-Aldrich

ANTI-3BP5L (CENTER) antibody produced in rabbit

IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution

別名:
SH3BP5L, KIAA1720
NACRES:
NA.41

抗体製品の状態

IgG fraction of antiserum

品質水準

100

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

分子量

43499 Da

species reactivity

human, mouse

アプリケーション

immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

wet ice

保管温度

−20°C

物理的形状

精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)この抗体は、プロテインAカラムろ過後にペプチドアフィニティカラムで精製されます。

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 2

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。