SAB1400645
Sigma-Aldrich
抗DHRS6抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗UCPA-OR抗体, 抗UNQ6308抗体, 抗FLJ13261抗体, 抗PRO20933抗体
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... DHRS6(56898)
免疫原
BDH2 (AAH95414.1, 1 a.a. ~ 245 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRLDGKVIILTAAAQGIGQAAALAFAREGAKVIATDINESKLQELEKYPGIQTRVLDVTKKKQIDQFANEVERLDVLFNVAGFVHHGTVLDCEEKDWDFSMNLNVRSMYLMIKAFLPKMLAQKSGNIINMSSVASSVKGVVNRCVYSTTKAAVIGLTKSVAADFIQQGIRCNCVCPGTVDTPSLQERIQARGNPEEARNDFLKRQKTGRFATAEEIAMLCVYLASDESTYVTGNPVIIDGGWSL
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。