SAB1400654
Sigma-Aldrich
抗FAM80B抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗KIAA1238抗体
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... FAM80B(57494)
免疫原
RIMKLB (NP_065785.1, 1 a.a. ~ 307 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCSSVAAKLWFLTDRRIREDYPQKEILRALKAKCCEEELDFRAVVMDEVVLTIEQGNLGLRINGELITAYPQVVVVRVPTPWVQSDSDITVLRHLEKMGCRLMNRPQAILNCVNKFWTFQELAGHGVPLPDTFSYGGHENFAKMIDEAEVLEFPMVVKNTRGHRGKAVFLARDKHHLADLSHLIRHEAPYLFQKYVKESHGRDVRVIVVGGRVVGTMLRCSTDGRMQSNCSLGGVGMMCSLSEQGKQLAIQVSNILGMDVCGIDLLMKDDGSFCVCEANANPFQEPKKQIQTNKKIPREKTFLLPPS
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。