SAB1401014

Sigma-Aldrich

Anti-AQP7 antibody produced in rabbit

purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
AQP7L, AQPap, AQP9, MGC149555, MGC149556
MDL番号:
NACRES:
NA.41

由来生物

rabbit

品質水準

100

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

species reactivity

human

アプリケーション

western blot: 1 μg/mL

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... AQP7(364)

詳細

Aquaporins/major intrinsic protein (MIP) are a family of water-selective membrane channels. Aquaporin 7 has greater sequence similarity with AQP3 and AQP9 and they may be a subfamily. Aquaporin 7 and AQP3 are at the same chromosomal location suggesting that 9p13 may be a site of an aquaporin cluster. Aquaporin 7 facilitates water, glycerol and urea transport. It may play an important role in sperm function. (provided by RefSeq)

免疫原

AQP7 (NP_001161.1, 1 a.a. ~ 342 a.a) full-length human protein.

Sequence
MVQASGHRRSTRGSKMVSWSVIAKIQEILQRKMVREFLAEFMSTYVMMVFGLGSVAHMVLNKKYGSYLGVNLGFGFGVTMGVHVAGRISGAHMNAAVTFANCALGRVPWRKFPVYVLGQFLGSFLAAATIYSLFYTAILHFSGGQLMVTGPVATAGIFATYLPDHMTLWRGFLNEAWLTGMLQLCLFAITDQENNPALPGTEALVIGILVVIIGVSLGMNTGYAINPSRDLPPRIFTFIAGWGKQVFSNGENWWWVPVVAPLLGAYLGGIIYLVFIGSTIPREPLKLEDSVAYEDHGITVLPKMGSHEPTISPLTPVSVSPANRSSVHPAPPLHESMALEHF

特徴および利点

Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。