SAB1401903

Sigma-Aldrich

Anti-EFCAB4B antibody produced in mouse

purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
MGC4266, FLJ33805

品質水準

100

由来生物

mouse

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

species reactivity

human

アプリケーション

direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... EFCAB4B(84766)

免疫原

EFCAB4B (NP_116069.1, 1 a.a. ~ 395 a.a) full-length human protein.

Sequence
MAAPDGRVVSRPQRLGQGSGQGPKGSGACLHPLDSLEQKETQEQTSGQLVMLRKAQEFFQTCDAEGKGFIARKDMQRLHKELPLSLEELEDVFDALDADGNGYLTPQEFTTGFSHFFFSQNNPSQEDAGEQVAQRHEEKVYLSRGDEDLGDMGEDEEAQFRMLMDRLGAQKVLEDESDVKQLWLQLKKEEPHLLSNFEDFLTRIISQLQEAHEEKNELECALKRKIAAYDEEIQHLYEEMEQQIKSEKEQFLLKDTERFQARSQELEQKLLCKEQELEQLTQKQKRLEGQCTALHHDKHETKAENTKLKLTNQELARELERTSWELQDAQQQLESLQQEACKLHQEKEMEVYRVTESLQREKAGLLKQLDFLRCVGGHWPVLRAPPRSLGSEGPV

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

RIDADR

NONH for all modes of transport

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。