SAB1403100
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B3GNT6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
B3GN-T1, BETA3GNTI, iGNT, B3GNT6, iGAT
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
2H6, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... B3GNT1(11041)
詳細
This gene encodes a member of the beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein. It is essential for the synthesis of poly-N-acetyllactosamine, a determinant for the blood group i antigen. (provided by RefSeq)
免疫原
B4GAT1 (NP_006867.1, 316 a.a. ~ 415 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AYVVPWQDPWEPFYVAGGKVPTFDERFRQYGFNRISQACELHVAGFDFEVLNEGFLVHKGFKEALKFHPQKEAENQHNKILYRQFKQELKAKYPNSPRRC
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。