SAB1403120

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-SV2C antibody produced in mouse

clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
MGC118875, MGC118877, MGC118874, MGC118876
NACRES:
NA.41

品質水準

100

由来生物

mouse

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

3D8, monoclonal

形態

buffered aqueous solution

分子量

antigen ~37.11 kDa

species reactivity

human

アプリケーション

capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

アイソタイプ

IgG2aκ

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... SV2C(22987)

免疫原

SV2C (XP_043493, 2 a.a. ~ 101 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
EDSYKDRTSLMKGAKDIAREVKKQTVKKVNQAVDRAQDEYTQRSYSRFQDEEDDDDYYPAGETYNGEANDDEGSSEATEGHDEDDEIYEGEYQGIPSMNQ

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。