SAB1403254

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-PPHLN1, (C-terminal) antibody produced in mouse

clone 4B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
MGC48786, HSPC232, HSPC206
NACRES:
NA.41

品質水準

100

由来生物

mouse

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

4B6, monoclonal

形態

buffered aqueous solution

分子量

antigen ~36.12 kDa

species reactivity

human

アプリケーション

capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

アイソタイプ

IgG2aκ

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... PPHLN1(51535)

詳細

The protein encoded by this gene is one of the several proteins that become sequentially incorporated into the cornified cell envelope during the terminal differentiation of keratinocyte at the outer layers of epidermis. This protein interacts with periplakin, which is known as a precursor of the cornified cell envelope. The cellular localization pattern and insolubility of this protein suggest that it may play a role in epithelial differentiation and contribute to epidermal integrity and barrier formation. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)

免疫原

PPHLN1 (NP_958846.1, 168 a.a. ~ 258 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
KVLDKPSRLTEKELAEAASKWAAEKLEKSDESNLPEISEYEAGSTAPLFTDQPEEPESNTTHGIELFEDSQLTTRSKAIASKTKEIEQVRV

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。