SAB1403301
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEPDC1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BRCC3, XTP1, FLJ11252
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
2H2, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... DEPDC1B(55789)
免疫原
DEPDC1B (NP_060839.1, 430 a.a. ~ 529 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SFCRQISPEEFEYQRSYGSQEPLAALLEEVITDAKLSNKEKKKKLKQFQKSYPEVYQERFPTPESAALLFPEKPKPKPQLLMWALKKPFQPFQRTRSFRM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。