SAB1403492
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RASSF3 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
RASSF5, MGC119195, MGC119197, MGC119194
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
3A5, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.35 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... RASSF3(283349)
詳細
The RAS oncogene (MIM 190020) is mutated in nearly one-third of all human cancers. Members of the RAS superfamily are plasma membrane GTP-binding proteins that modulate intracellular signal transduction pathways. A subfamily of RAS effectors, including RASSF3, share a RAS association (RA) domain.[supplied by OMIM
免疫原
RASSF3 (NP_835463.1, 29 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGKPRSGQQDVEKEKETHSYLSKEEIKEKVHKYNLAVTDKLKMTLNSNGIYTGFIKVQMELCKPPQTSPNSGKLSPSSNGCMNT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。