SAB1403493
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF175 antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ34190
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
4E9, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.12 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... RNF175(285533)
免疫原
RNF175 (NP_775933.1, 211 a.a. ~ 301 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FYSVSRLPTRSLSDNICAVCGQKIIVELDEEGLIENTYQLSCNHVFHEFCIRGWCIVGKKQTCPYCKEKVDLKRMISNPWERTHFLYGQIL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。