SAB1406247
Sigma-Aldrich
抗PFDN5抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MM-1, PFD5, MGC71907, MM1, MGC5329
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~16.94 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... PFDN5(5204)
詳細
This gene encodes a member of the prefoldin alpha subunit family. The encoded protein is one of six subunits of prefoldin, a molecular chaperone complex that binds and stabilizes newly synthesized polypeptides, thereby allowing them to fold correctly. The complex, consisting of two alpha and four beta subunits, forms a double beta barrel assembly with six protruding coiled-coils. The encoded protein may also repress the transcriptional activity of the proto-oncogene c-Myc. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
PFDN5 (-, 1 a.a. ~ 154 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQSINITELNLPQLEMLKNQLDQEVEFLSTSIAQLKVVQTKYVEAKDCLNVLNKSNEGKELLVPLTSSMYVPGKLHDVEHVLIDVGTGYYVEKTAEDAKDFFKRKIDFLTKQMEKIQPALQEKHAMKQAVMEMMSQKIQQLTALGAAQATAKA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。