SAB1406261
Sigma-Aldrich
Anti-PKLR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
RPK, PK1, PKR, PKL, PKRL
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~61.8 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... PKLR(5313)
詳細
The protein encoded by this gene is a pyruvate kinase that catalyzes the transphosphorylation of phohsphoenolpyruvate into pyruvate and ATP, which is the rate-limiting step of glycolysis. Defects in this enzyme, due to gene mutations or genetic variations, are the common cause of chronic hereditary nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA or HNSHA). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
PKLR (NP_000289.1, 1 a.a. ~ 574 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSIQENISSLQLRSWVSKSQRDLAKSILIGAPGGPAGYLRRASVAQLTQELGTAFFQQQQLPAAMADTFLEHLCLLDIDSEPVAARSTSIIATIGPASRSVERLKEMIKAGMNIARLNFSHGSHEYHAESIANVREAVESFAGSPLSYRPVAIALDTKGPEIRTGILQGGPESEVELVKGSQVLVTVDPAFRTRGNANTVWVDYPNIVRVVPVGGRIYIDDGLISLVVQKIGPEGLVTQVENGGVLGSRKGVNLPGAQVDLPGLSEQDVRDLRFGVEHGVDIVFASFVRKASDVAAVRAALGPEGHGIKIISKIENHEGVKRFDEILEVSDGIMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKMMIGRCNLAGKPVVCATQMLESMITKPRPTRAETSDVANAVLDGADCIMLSGETAKGNFPVEAVKMQHAIAREAEAAVYHRQLFEELRRAAPLSRDPTEVTAIGAVEAAFKCCAAAIIVLTTTGRSAQLLSRYRPRAAVIAVTRSAQAARQVHLCRGVFPLLYREPPEAIWADDVDRRVQFGIESGKLRGFLRVGDLVIVVTGWRPGSGYTNIMRVLSIS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。