SAB1406439
Sigma-Aldrich
Anti-ST3GAL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SIAT4B, Gal-NAc6S, ST3GalA.2, ST3GALII
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~40.2 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... ST3GAL2(6483)
詳細
The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. The encoded protein is normally found in the Golgi but can be proteolytically processed to a soluble form. This protein, which is a member of glycosyltransferase family 29, can use the same acceptor substrates as does sialyltransferase 4A. (provided by RefSeq)
免疫原
ST3GAL2 (NP_008858.1, 1 a.a. ~ 350 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKCSLRVWFLSVAFLLVFIMSLLFTYSHHSMATLPYLDSGALDGTHRVKLVPGYAGLQRLSKERLSGKSCACRRCMGDAGASDWFDSHFDGNISPVWTRENMDLPPDVQRWWMMLQPQFKSHNTNEVLEKLFQIVPGENPYRFRDPHQCRRCAVVGNSGNLRGSGYGQDVDGHNFIMRMNQAPTVGFEQDVGSRTTHHFMYPESAKNLPANVSFVLVPFKVLDLLWIASALSTGQIRFTYAPVKSFLRVDKEKVQIYNPAFFKYIHDRWTEHHGRYPSTGMLVLFFALHVCDEVNVYGFGADSRGNWHHYWENNRYAGEFRKTGVHDADFEAHIIDMLAKASKIEVYRGN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。