SAB1406566

Sigma-Aldrich

抗TYRP1抗体 マウス宿主抗体

purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
b-PROTEIN, CATB, GP75, TRP, TYRP, CAS2
NACRES:
NA.41

品質水準

100

由来生物

mouse

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

分子量

antigen ~60.7 kDa

species reactivity

human

アプリケーション

western blot: 1 μg/mL

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... TYRP1(7306)

詳細

This gene encodes a melanosomal enzyme that belongs to the tyrosinase family and plays an important role in the melanin biosynthetic pathway. Defects in this gene are the cause of rufous oculocutaneous albinism and oculocutaneous albinism type III. (provided by RefSeq)

免疫原

TYRP1 (NP_000541.1, 1 a.a. ~ 537 a.a) full-length human protein.

Sequence
MSAPKLLSLGCIFFPLLLFQQARAQFPRQCATVEALRSGMCCPDLSPVSGPGTDRCGSSSGRGRCEAVTADSRPHSPQYPHDGRDDREVWPLRFFNRTCHCNGNFSGHNCGTCRPGWRGAACDQRVLIVRRNLLDLSKEEKNHFVRALDMAKRTTHPLFVIATRRSEEILGPDGNTPQFENISIYNYFVWTHYYSVKKTFLGVGQESFGEVDFSHEGPAFLTWHRYHLLRLEKDMQEMLQEPSFSLPYWNFATGKNVCDICTDDLMGSRSNFDSTLISPNSVFSQWRVVCDSLEDYDTLGTLCNSTEDGPIRRNPAGNVARPMVQRLPEPQDVAQCLEVGLFDTPPFYSNSTNSFRNTVEGYSDPTGKYDPAVRSLHNLAHLFLNGTGGQTHLSPNDPIFVLLHTFTDAVFDEWLRRYNADISTFPLENAPIGHNRQYNMVPFWPPVTNTEMFVTAPDNLGYTYEIQWPSREFSVPEIIAIAVVGALLLVALIFGTASYLIRARRSMDEANQPLLTDQYQCYAEEYEKLQNPNQSVV

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Hyunjung Choi et al.
Journal of dermatological science, 76(1), 60-66 (2014-08-19)
The interactions between human epidermal melanocytes and their cellular microenvironment are important in the regulation of human melanocyte functions or in their malignant transformation into melanoma. Although the basement membrane extracellular matrix (BM-ECM) is one of major melanocyte microenvironments, the...

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。