SAB1408056
Sigma-Aldrich
Anti-SHARPIN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SIPL1, DKFZp434N1923
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.9 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... SHARPIN(81858)
免疫原
SHARPIN (AAH25244.1, 1 a.a. ~ 326 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPPAGGAAAAASDLGSAAVLLAVHAAVRPLGAGPDAEAQLRRLQLSADPERPGRFRLELLGAGPGAVNLEWPLESVSYTIRGPTQHELQPPPGGPGTLSLHFLNPQEAQRWAVLVRGATVEGQNGSKSNSPPALGPEACPVSLPSPPEASTLKGPPPEADLPRSPGNLTEREELAGSLARAIAGGDEKGAAQVAAVLAQHRVALSVQLQEACFPPGPIRLQVTLEDAASAASAASSAHVALQVHPHCTVAALQEQVFSELGFPPAVQRWVIGRCLCVPERSLASYGVRQDGDPAFLYLLSAPREAPAQLVLSFLHLHQCPRPPWL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Kelly Verhelst et al.
The EMBO journal, 31(19), 3845-3855 (2012-10-04)
Linear polyubiquitination of proteins has recently been implicated in NF-κB signalling and is mediated by the linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1, HOIP and Sharpin. However, the mechanisms that regulate linear ubiquitination are still unknown. Here, we...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。