SAB1408353
Sigma-Aldrich
Anti-RAB40A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Rar-2, MGC142061, RAR2A
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~31.1 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... RAB40A(142684)
免疫原
RAB40A (NP_543155.2, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSAPGSPDQAYDFLLKFLLVGDRDVGKSEILESLQDGAAESPYSHLGGIDYKTTTILLDGQRVKLKLWDTSGQGRFCTIFRSYSRGAQGVILVYDIANRWSFEGMDRWIKKIEEHAPGVPKILVGNRLHLAFKRQVPREQAQAYAERLGVTFFEVSPLCNFNIIESFTELARIVLLRHRMNWLGRPSKVLSLQDLCCRTIVSCTPVHLVDKLPLPSTLRSHLKSFSMAKGLNARMMRGLSYSLTTSSTHKSSLCKVEIVCPPQSPPKNCTRNSCKIS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。