SAB1409066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCA antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GCL
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
3D12, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 49.61 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... GCA(25801)
詳細
This gene product, grancalcin, is a calcium-binding protein abundant in neutrophils and macrophages. It belongs to the penta-EF-hand subfamily of proteins which includes sorcin, calpain, and ALG-2. Grancalcin localization is dependent upon calcium and magnesium. In the absence of divalent cation, grancalcin localizes to the cytosolic fraction; with magnesium alone, it partitions with the granule fraction; and in the presence of magnesium and calcium, it associates with both the granule and membrane fractions, suggesting a role for grancalcin in granule-membrane fusion and degranulation. (provided by RefSeq)
免疫原
GCA (AAH05214, 1 a.a. ~ 217 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAYPGYGGGFGNFSIQVPGMQMGQPVPETGPAILLDGYSGPAYSDTYSSAGDSVYTYFSAVAGQDGEVDAEELQRCLTQSGINGTYSPFSLETCRIMIAMLDRDHTGKMGFNAFKELWAALNAWKENFMTVDQDGSGTVEHHELRQAIGLMGYRLSPQTLTTIVKRYSKNGRIFFDDYVACCVKLRALTDFFRKRDHLQQGSANFIYDDFLQGTMAI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。