SAB1409239
Sigma-Aldrich
抗ZNF530抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA1508
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 68.8 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... ZNF530(348327)
免疫原
ZNF530 (NP_065931.2, 1 a.a. ~ 599 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAALRAPTQQVFVAFEDVAIYFSQEEWELLDEMQRLLYRDVMLENFAVMASLGCWCGAVDEGTPSAESVSVEELSQGRTPKADTSTDKSHPCEICTPVLRDILQMIELQASPCGQKLYLGGAPRDFWMSSNLHQLQKLDNGEKLFKVDGDQASFMMNCRFHVSGKPFTFGEVGRDFSATSGLLQHQVTPTIERPHSRIRHLRVPTGRKPLKYTESRKSFREKSVFIQHQRADSGERPYKCSECGKSFSQSSGFLRHRKAHGRTRTHECSECGKSFSRKTHLTQHQRVHTGERPYDCSECGKSFRQVSVLIQHQRVHTGERPYECSECGKSFSHSTNLYRHRSAHTSTRPYECSECGKSFSHSTNLFRHWRVHTGVRPYECSECGKAFSCNIYLIHHQRFHTGERPYVCSECGKSFGQKSVLIQHQRVHTGERPYECSECGKVFSQSSGLFRHRRAHTKTKPYECSECEKSFSCKTDLIRHQTVHTGERPYECSVCGKSFIRKTHLIRHQTVHTNERPYECDECGKSYSQSSALLQHRRVHTGERPYECRECGKSFTRKNHLIQHKTVHTGERPYECSECGKSFSQSSGLLRHRRVHVQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。