SAB1409314
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP3K4 antibody produced in mouse
clone 4C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MEKK4, PRO0412, MTK1, FLJ42439, MAPKKK4, KIAA0213
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
4C3, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
species reactivity
mouse, human
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... MAP3K4(4216)
免疫原
MAP3K4 (NP_005913, 1201 a.a. ~ 1300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AASRPSPSGGDSVLPKSISSAHDTRGSSVPENDRLASIAAELQFRSLSRHSSPTEERDEPAYPRGDSSGSTRRSWELRTLISQSKDTASKLGPIEAIQKS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Comparison between osteoblasts derived from human dental pulp stem cells and osteosarcoma cell lines.
Palmieri A
Cell Biology International, 32, 733-733 (2008)
M Takekawa et al.
The EMBO journal, 16(16), 4973-4982 (1997-08-15)
A human homolog of the yeast Ssk2 and Ssk22 mitogen-activated protein kinase kinase kinases (MAPKKK) was cloned by functional complementation of the osmosensitivity of the yeast ssk2delta ssk22delta sho1delta triple mutant. This kinase, termed MTK1 (MAP Three Kinase 1), is...
Hiroaki Mita et al.
Molecular and cellular biology, 22(13), 4544-4555 (2002-06-08)
A variety of cellular stresses activate the stress-responsive mitogen-activated protein (MAP) kinases p38 and JNK. In this study, we studied the activation mechanism of a human MAP kinase kinase kinase, MTK1 (also known as MEKK4), which mediates activation of both...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。