SAB1410025

Sigma-Aldrich

Anti-RNF144A antibody produced in mouse

purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
KIAA0161, RNF144, UBCE7IP4
NACRES:
NA.41

品質水準

100

由来生物

mouse

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

分子量

antigen 32.23 kDa

species reactivity

human

アプリケーション

western blot: 1 μg/mL

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... RNF144A(9781)

詳細

The protein encoded by this protein contains a RING finger, a motif known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions. The mouse counterpart of this protein has been shown to interact with Ube2l3/UbcM4, which is an ubiquitin-conjugating enzyme involved in embryonic development. (provided by RefSeq)

免疫原

RNF144A (AAH50373, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.

Sequence
MTTARYRPTWDLALDPLVSCKLCLGEYPVEQMTTIAQCQCIFCTLCLKQHVELLIKEGLETAISCPDAACPKQGHLQENEIECMVAAEIMQRYKKLQFEREVLFDPCRTWCPASTCQAVCQLRDVGLQTPQPVQCKACRMEFCSTCKASWHPGQGCPETMPITFLPGETSAAFKMEEDDAPIKRCPKCKVYIERDEGCAQMMCKNCKHAFCWYCPESLDDDFLLIHCDKGPCRNKLGHSRASVIWHRTQVVGIFAGFGLLLLVASPFLLLATPFVLCCKCKCSKGDDDPLPT

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。