SAB1410111
Sigma-Aldrich
Anti-CDC42EP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CEP3, UB1, BORG2, FLJ46903
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 27.7 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... CDC42EP3(10602)
詳細
CDC42, a small Rho GTPase, regulates the formation of F-actin-containing structures through its interaction with the downstream effector proteins. The protein encoded by this gene is a member of the Borg family of CDC42 effector proteins. Borg family proteins contain a CRIB (Cdc42/Rac interactive-binding) domain. They bind to, and negatively regulate the function of, CDC42. This protein can interact with CDC42, as well as with the ras homolog gene family, member Q (ARHQ/TC10). Expression of this protein in fibroblasts has been shown to induce pseudopodia formation. (provided by RefSeq)
免疫原
CDC42EP3 (NP_006440.2, 1 a.a. ~ 254 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPAKTPIYLKAANNKKGKKFKLRDILSPDMISPPLGDFRHTIHIGKEGQHDVFGDISFLQGNYELLPGNQEKAHLGQFPGHNEFFRANSTSDSVFTETPSPVLKNAISLPTIGGSQALMLPLLSPVTFNSKQESFGPAKLPRLSCEPVMEEKAQEKSSLLENGTVHQGDTSWGSSGSASQSSQGRDSHSSSLSEQYPDWPAEDMFDHPTPCELIKGKTKSEESLSDLTGSLLSLQLDLGPSLLDEVLNVMDKNK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。