SAB1410151
Sigma-Aldrich
Anti-STON1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SBLF, STN1, MGC149804, STNB1, MGC149803, stoned-b1, DKFZp781K2462
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 83.1 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... STON1(11037)
詳細
Endocytosis of cell surface proteins is mediated by a complex molecular machinery that assembles on the inner surface of the plasma membrane. This gene encodes one of two human homologs of the Drosophila melanogaster stoned B protein. This protein is related to components of the endocytic machinery and exhibits a modular structure consisting of an N-terminal proline-rich domain, a central region of homology specific to the human stoned B-like proteins, and a C-terminal region homologous to the mu subunits of adaptor protein (AP) complexes. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene generates a rare transcript (SALF), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product. (provided by RefSeq)
免疫原
STON1 (NP_006864.2, 1 a.a. ~ 735 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCSTNPGKWVTFDDDPAVQSSQKSKNFPLENQGVCRPNGLKLNLPGLREFPSGSSSTSSTPLSSPIVDFYFSPGPPSNSPLSTPTKDFPGFPGIPKAGTHVLYPIPESSSDSPLAISGGESSLLPTRPTCLSHALLPSDHSCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDCAFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAENQDSLRSLSMHCLCAEENASSFVPHTLFRSQPKSGWSFMLRIPEKKNMMSSRQWGPIFLKVLPGGILQMYYEQGLEKPFKEIQLDPYCRLSEPKVENFSVAGKIHTVKIEHVSYTEKRKYHSKTEVVHEPDIEQMLKLGSTSYHDFLDFLTTVEEELMKLPAVSKPKKNYEEQEISLEIVDNFWGKVTKEGKFVESAVITQIYCLCFVNGNLECFLTLNDLELPKRDESYYEKDSEKKGIDILDYHFHKCVNVQEFEQSRIIKFVPLDACRFELMRFKTLYNGDNLPFSLKSVVVVQGAYVELQAFVNMASLAQRSSYAGSLRSCDNIRIHFPVPSQWIKALWTMNLQRQKSLKAKMNRRACLGSLQELESEPVIQVTVGSAKYESAYQAVVWKIDRLPDKNSSLDHPHCLSYKLELGSDQEIPSDWYPFATVQFSVPDTCASRTEVRSLGVESDVQPQKHVQQRACYNIQVEIEKKWIKIDGEDPDKIGDCITQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。