SAB1410202
Sigma-Aldrich
抗CKMT2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SMTCK
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 47.5 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... CKMT2(1160)
詳細
Mitochondrial creatine kinase (MtCK) is responsible for the transfer of high energy phosphate from mitochondria to the cytosolic carrier, creatine. It belongs to the creatine kinase isoenzyme family. It exists as two isoenzymes, sarcomeric MtCK and ubiquitous MtCK, encoded by separate genes. Mitochondrial creatine kinase occurs in two different oligomeric forms: dimers and octamers, in contrast to the exclusively dimeric cytosolic creatine kinase isoenzymes. Sarcomeric mitochondrial creatine kinase has 80% homology with the coding exons of ubiquitous mitochondrial creatine kinase. This gene contains sequences homologous to several motifs that are shared among some nuclear genes encoding mitochondrial proteins and thus may be essential for the coordinated activation of these genes during mitochondrial biogenesis. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
CKMT2 (AAH29140.1, 1 a.a. ~ 419 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASIFSKLLTGRNASLLFATMGTSVLTTGYLLNRQKVCAEVREQPRLFPPSADYPDLRKHNNCMAECLTPAIYAKLRNKVTPNGYTLDQCIQTGVDNPGHPFIKTVGMVAGDEESYEVFADLFDPVIKLRHNGYDPRVMKHTTDLDASKITQGQFDEHYVLSSRVRTGRSIRGLSLPPACTRAERREVENVAITALEGLKGDLAGRYYKLSEMTEQDQQRLIDDHFLFDKPVSPLLTCAGMARDWPDARGIWHNYDKTFLIWINEEDHTRVISMEKGGNMKRVFERFCRGLKEVERLIQERGWEFMWNERLGYILTCPSNLGTGLRAGVHVRIPKLSKDPRFSKILENLRLQKRGTGGVDTAAVADVYDISNIDRIGRSEVELVQIVIDGVNYLVDCEKKLERGQDIKVPPPLPQFGKK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。