SAB1410918
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC12347, RP8, ZMYND7
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38.6 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... PDCD2(5134)
詳細
This gene encodes a nuclear protein expressed in a variety of tissues. The rat homolog, Rp8, is transiently expressed in immature thymocytes and is thought to be involved in programmed cell death. Expression of the human gene has been shown to be repressed by BCL6, a transcriptional repressor required for lymph node germinal center development, suggesting that BCL6 regulates apoptosis by its effects on PDCD2. This gene is closely linked on chromosome 6 to the gene for TBP, the TATA binding protein. Two transcripts encoding different proteins have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
PDCD2 (NP_002589.2, 1 a.a. ~ 344 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAGARPVELGFAESAPAWRLRSEQFPSKVGGRPAWLGAAGLPGPQALACELCGRPLSFLLQVYAPLPGRPDAFHRCIFLFCCREQPCCAGLRVFRNQLPRKNDFYSYEPPSENPPPETGESVCLQLKSGAHLCRVCGCLGPKTCSRCHKAYYCSKEHQTLDWRLGHKQACAQPDHLDHIIPDHNFLFPEFEIVIETEDEIMPEVVEKEDYSEIIGSMGEALEEELDSMAKHESREDKIFQKFKTQIALEPEQILRYGRGIAPIWISGENIPQEKDIPDCPCGAKRILEFQVMPQLLNYLKADRLGKSIDWGILAVFTCAESCSLGTGYTEEFVWKQDVTDTP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。