SAB1410950
Sigma-Aldrich
抗SERPINF1抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PEDF
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46.3 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
western blot: 1 μg/mL
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... SERPINF1(5176)
詳細
The PEDF gene is a member of the serpin gene family. Serpins are a group of serine protease inhibitors, some of which have also been reported to exhibit neurotrophic activity.[supplied by OMIM
免疫原
SERPINF1 (NP_002606.3, 1 a.a. ~ 418 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQALVLLLCIGALLGHSSCQNPASPPEEGSPDPDSTGALVEEEDPFFKVPVNKLAAAVSNFGYDLYRVRSSTSPTTNVLLSPLSVATALSALSLGAEQRTESIIHRALYYDLISSPDIHGTYKELLDTVTAPQKNLKSASRIVFEKKLRIKSSFVAPLEKSYGTRPRVLTGNPRLDLQEINNWVQAQMKGKLARSTKEIPDEISILLLGVAHFKGQWVTKFDSRKTSLEDFYLDEERTVRVPMMSDPKAVLRYGLDSDLSCKIAQLPLTGSMSIIFFLPLKVTQNLTLIEESLTSEFIHDIDRELKTVQAVLTVPKLKLSYEGEVTKSLQEMKLQSLFDSPDFSKITGKPIKLTQVEHRAGFEWNEDGAGTTPSPGLQPAHLTFPLDYHLNQPFIFVLRDTDTGALLFIGKILDPRGP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Marice B Alcantara et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(11), 1586-1592 (2014-09-02)
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) has proven anti-osteosarcoma activity. However, the mechanism(s) underpinning its ability to reduce primary bone tumour (osteosarcoma) metastasis is unknown. Adult and fetal murine bone were immunostained for PEDF, collagen I (major protein in bone) and its...
Jingjing Zhang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 398(1-2), 123-134 (2014-09-10)
Retinal pigment epithelium (RPE) exerts critical roles in the maintenance of the normal functions of the retina, whereas RPE dysfunction can induce retina neovascularization. p75 neurotrophin receptor (p75(NTR)) has been shown to play essential roles in angiogenesis. However, the function...
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。