SAB1411273

Sigma-Aldrich

Anti-ST6GAL1 antibody produced in rabbit

purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
ST6N, CD75, ST6GalI, MGC48859, SIAT1
NACRES:
NA.41

由来生物

rabbit

品質水準

100

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

分子量

antigen 20.8 kDa

species reactivity

mouse, human

アプリケーション

western blot: 1 μg/mL

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... ST6GAL1(6480)

詳細

This gene encodes a member of glycosyltransferase family 29. The encoded protein is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. The protein, which is normally found in the Golgi but can be proteolytically processed to a soluble form, is involved in the generation of the cell-surface carbohydrate determinants and differentiation antigens HB-6, CD75, and CD76. This gene has been incorrectly referred to as CD75. Three transcript variants encoding two different isoforms have been described. (provided by RefSeq)

免疫原

ST6GAL1 (NP_775324.1, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length human protein.

Sequence
MNSQLVTTEKRFLKDSLYNEGILIVWDPSVYHSDIPKWYQNPDYNFFNNYKTYRKLHPNQPFYILKPQMPWELWDILQEISPEEIQPNPPSSGMLGIIIMMTLCDQVDIYEFLPSKRKTDVCYYYQKFFDSACTMGAYHPLLYEKNLVKHLNQGTDEDIYLLGKATLPGFRTIHC

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

ドイツ水質汚染分類

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。