SAB1411841

Sigma-Aldrich

ANTI-CG-alpha antibody produced in mouse

clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
CG-ALPHA, GPHA1, FSHA, CG-alpha, GPHa
NACRES:
NA.41

品質水準

100

由来生物

mouse

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

3H8, monoclonal

形態

buffered aqueous solution

species reactivity

human

アプリケーション

immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable

アイソタイプ

IgG2aκ

結合体

unconjugated

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... CG-alpha(1081)

免疫原

Native purified Chorionic Gonadotropin-alpha from human pregnancy urine.
Mouse monoclonal antibody raised against Chorionic Gonadotropin, alpha subunit.

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

RIDADR

NONH for all modes of transport

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。