SAB1411929

Sigma-Aldrich

ANTI-GNRH2 antibody produced in mouse

purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

別名:
GNRH2, LH-RHII, GnRH-II

品質水準

100

由来生物

mouse

抗体製品の状態

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

クローン

polyclonal

形態

buffered aqueous solution

分子量

antigen 12.9 kDa

species reactivity

human

アプリケーション

western blot: 1 μg/mL

結合体

unconjugated

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

出荷済み

dry ice

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... GNRH2(2797)

詳細

The protein encoded by this gene is a preproprotein that is cleaved to form a secreted 10 aa peptide hormone. The secreted decapeptide regulates reproduction in females by stimulating the secretion of both luteinizing- and follicle-stimulating hormones. Three transcript variants that encode unique proproteins but the same peptide hormone have been found for this gene. (provided by RefSeq)

免疫原

GNRH2 (NP_001492.1, 1 a.a. ~ 120 a.a) full-length human protein.

Sequence
MASSRRGLLLLLLLTAHLGPSEAQHWSHGWYPGGKRALSSAQDPQNALRPPGRALDTAAGSPVQTAHGLPSDALAPLDDSMPWEGRTTAQWSLHRKRHLARTLLTAAREPRPAPPSSNKV

物理的形状

無色透明のPBS溶液、pH 7.4

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。