SAB1412295
Sigma-Aldrich
ANTI-HEYL antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HRT3, bHLHb33, HEYL, MGC12623
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
3D3, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33.33 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... HEYL(26508)
詳細
This gene encodes a member of the hairy and enhancer of split-related (HESR) family of basic helix-loop-helix (bHLH)-type transcription factors. The sequence of the encoded protein contains a conserved bHLH and orange domain, but its YRPW motif has diverged from other HESR family members. It is thought to be an effector of Notch signaling and a regulator of cell fate decisions. Alternatively spliced transcript variants have been found, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
HEYL (NP_055386, 1 a.a. ~ 70 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKRPKEPSGSDGESDGPIDVGQEGQLSQMARPLSTPSSSQMQARKKRRGIIEKRRRDRINSSLSELRRLV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。