SAB1412484
Sigma-Aldrich
ANTI-HOXA5 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HOX1.3, MGC9376, HOX1, HOX1C, HOXA5
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
1D12, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... HOXA5(3202)
詳細
In vertebrates, the genes encoding the class of transcription factors called homeobox genes are found in clusters named A, B, C, and D on four separate chromosomes. Expression of these proteins is spatially and temporally regulated during embryonic development. This gene is part of the A cluster on chromosome 7 and encodes a DNA-binding transcription factor which may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation. Methylation of this gene may result in the loss of its expression and, since the encoded protein upregulates the tumor suppressor p53, this protein may play an important role in tumorigenesis. (provided by RefSeq)
免疫原
HOXA5 (NP_061975.1, 171 a.a. ~ 270 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAQPQIYPWMRKLHISHDNIGGPEGKRARTAYTRYQTLELEKEFHFNRYLTRRRRIEIAHALCLSERQIKIWFQNRRMKWKKDNKLKSMSMAAAGGAFRP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。