SAB1412790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MUC12 antibody produced in mouse
clone 8B10, purified immunoglobulin
別名:
抗MUC11抗体
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
クローン
8B10, monoclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.64 kDa
species reactivity
human
アプリケーション
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
結合体
unconjugated
GenBank® accession no.
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... MUC12(10071)
免疫原
MUC12 (XP_499350.1, 31 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GGNTTSASTPSSSDPFTTFSDYGVSVTFITGSTATKHFLDSSTNSGHSEESTVSHSGPGATGTTLFPSHSATSVFVGEPKTSPITSASME
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。