SAB1413103

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-PRKAA2 (phospho S345) antibody produced in rabbit

clone HFA-16

由来生物

rabbit

antibody product type

primary antibodies

クローン

HFA-16, monoclonal

形態

buffered aqueous glycerol solution

species reactivity

human

アプリケーション

western blot: 1:1000-1:2000

保管温度

−20°C

Gene Information

human ... PRKAA2(5563)

免疫原

A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S345 of human PRKAA2.

物理的形状

In PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

免責事項

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

ドイツ水質汚染分類

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。