SAB1413128
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR (phospho Y1173) antibody produced in rabbit
clone EHG-5
由来生物
rabbit
antibody product type
primary antibodies
クローン
EHG-5, monoclonal
形態
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
アプリケーション
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:20
western blot: 1:500-1:2000
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1956)
免疫原
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y1173 of human EGFR.
物理的形状
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ドイツ水質汚染分類
WGK 1
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。