SAB2103207
Sigma-Aldrich
Anti-RASL10A, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-RRP22
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
100
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
分子量
22 kDa
species reactivity
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
アプリケーション
western blot: suitable
結合体
unconjugated
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
出荷済み
wet ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... RASL10A(10633)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human RASL10A
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: PTDGPRLYRPAVLLDGAVYDLSIRDGDVAGPGSSPGGPEEWPDAKDWSLQ
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。