SAB2500407
Sigma-Aldrich
抗FMR1抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗FRAXA抗体, 抗MGC87458抗体, 抗FMRP抗体
MDL番号:
NACRES:
NA.41
品質水準
100
由来生物
goat
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
クローン
polyclonal
形態
buffered aqueous solution
species reactivity
canine, human, mouse, rat
アプリケーション
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
結合体
unconjugated
UniProtアクセッション番号
出荷済み
dry ice
保管温度
−20°C
Gene Information
human ... FMR1(2332)
免疫原
NP_002015.1によるタンパク質配列の内部領域(C末端付近)に由来するペプチド(C-RTGKDRNQKKEKPD)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。